Merck
ENAH90822AB2
Enamine
1-benzyl-3-phenylpiperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
325.28
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-phenylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C17H20N2.2ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-19-12-11-18-17(14-19)16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H
InChI Key
JVKJYMSNWKTJPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730225
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730225
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)