Merck
ENAH90822A4A
Enamine
methyl N-[(azetidin-2-yl)methyl]carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.63
MDL番号:
Iupac Name
methyl (azetidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c1-10-6(9)8-4-5-2-3-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI Key
MVRDQOCQXXRUGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500413
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500413
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)