Merck
ENAH9082299F
Enamine
1,4-dibromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.88
MDL番号:
Iupac Name
1,4-dibromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F2NO2/c7-2-1-3(9)4(8)6(5(2)10)11(12)13/h1H
InChI Key
IKHKNAWYZYPTGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272134
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272134
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)