Merck
ENAH908228EA
Enamine
tert-butyl 3-[(2-aminoethyl)(methyl)amino]propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-aminoethyl)(methyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)5-7-12(4)8-6-11/h5-8,11H2,1-4H3
InChI Key
ONBDLQYPEBXVGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549182
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549182
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)