Merck
ENAH908228AF
Enamine
methyl 2-aminospiro[3.4]octane-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.71
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-aminospiro[3.4]octane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-13-8(12)10(11)6-9(7-10)4-2-3-5-9;/h2-7,11H2,1H3;1H
InChI Key
OZQVRVBANDAJRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544559
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544559
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)