Merck
ENAH908228A7
Enamine
methyl 3-(2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-3-yl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.76
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-3-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.ClH/c1-9-10(5-6-12(16)17-2)8-11-4-3-7-14-13(11)15-9;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChI Key
PJUNVGJPFTYPSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551525
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551525