Merck
ENAH9082279D
Enamine
3-bromo-6-chloro-7-fluoro-1-benzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.47
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-7-fluorobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H3BrClFO/c9-5-3-12-8-4(5)1-2-6(10)7(8)11/h1-3H
InChI Key
DYJQSZWGQLXVLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492596
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492596
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)