Merck
ENAH9082277A
Enamine
5-bromothieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.1
MDL番号:
Iupac Name
5-bromothieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrN2S/c9-6-1-5-2-7(3-10)12-8(5)11-4-6/h1-2,4H
InChI Key
CEXXDAOIZZTUKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537393
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537393