Merck
ENAH90822775
Enamine
tert-butyl 4-[(6-chloropyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.8
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(6-chloro-2-pyridinyl)oxy]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O3/c1-15(2,3)21-14(19)18-9-7-11(8-10-18)20-13-6-4-5-12(16)17-13/h4-6,11H,7-10H2,1-3H3
InChI Key
KHHURUBOLSDHDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538833
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)