Merck
ENAH90822708
Enamine
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.04
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H6BrN3/c7-6-4-9-10(5-6)3-1-2-8/h4-5H,1,3H2
InChI Key
HXHGHKZQUZNBOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260919
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260919