Merck
ENAH9082261A
Enamine
2-amino-3-cyclopropyl-3-hydroxypropanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3-cyclopropyl-3-hydroxypropanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c7-4(6(9)10)5(8)3-1-2-3;/h3-5,8H,1-2,7H2,(H,9,10);1H
InChI Key
IKKCSKREJRYSNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492667
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492667
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)