Merck
ENAH90822504
Enamine
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(2)4-6(5-11-8)7(9)10-3/h4H,5H2,1-3H3
InChI Key
HSMQWWCXYYSPDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)