Merck
ENAH908224F1
Enamine
1-bromo-4-methyl-3-(propan-2-yl)pentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.15
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-isopropyl-4-methylpentane
Inchi Code
1S/C9H19Br/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
WATCPATZIOJEJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6248726
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6248726