Merck
ENAH9082246B
Enamine
2-{5-azaspiro[3.4]octan-8-yl}acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.68
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-azaspiro[3.4]octan-8-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8(12)6-7-2-5-10-9(7)3-1-4-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
InChI Key
XUUPCZIXVNDOEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544451
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544451
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)