Merck
ENAH908221E5
Enamine
hept-6-ynal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.16
MDL番号:
Iupac Name
6-heptynal
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,7H,3-6H2
InChI Key
UIRZQOFYQKICOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6210285
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)