Merck
ENAH90822144
Enamine
(5,6-difluoropyridin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.11
MDL番号:
Iupac Name
(5,6-difluoro-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-5-1-4(3-10)2-9-6(5)8/h1-2,10H,3H2
InChI Key
FVHBLWOFQMTZSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700099
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)