Merck
ENAH90822142
Enamine
(3,3-dimethylpiperidin-2-yl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.69
MDL番号:
Iupac Name
(3,3-dimethylpiperidin-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)4-3-5-9-7(8)6-10;/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
FGYJVRPUQYPRAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494093
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494093
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)