Merck
ENAH908220E6
Enamine
3-amino-3-(hydroxymethyl)piperidine-2,6-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.62
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-3-(hydroxymethyl)piperidine-2,6-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O3.ClH/c7-6(3-9)2-1-4(10)8-5(6)11;/h9H,1-3,7H2,(H,8,10,11);1H
InChI Key
FMRWSKPIDKEHCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537340
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537340
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)