Merck
ENAH9082208D
Enamine
1-(aminooxy)-3,3-dimethylbutan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(aminooxy)-3,3-dimethylbutan-2-ol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-6(2,3)5(8)4-9-7/h5,8H,4,7H2,1-3H3
InChI Key
FSNWKKDILGLXFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5252461
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5252461