Merck
ENAH90822017
Enamine
2-hydroxy-N,N-dimethyl-4-(methylsulfanyl)butanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.27
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxy-N,N-dimethyl-4-(methylthio)butanamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c1-8(2)7(10)6(9)4-5-11-3/h6,9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
HCMOVBCNKOGIES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7505514
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7505514
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)