Merck
ENAH90822000
Enamine
tert-butyl N-{[(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl]methyl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (((2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-7-4-8(13)6-11-7/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
AEEDNTYVDBGMCS-JGVFFNPUSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139727
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139727
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)