Merck
ENAH90821FA2
Enamine
(6s,9s)-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecan-9-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.7
MDL番号:
Iupac Name
(6s,9s)-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecan-9-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c11-8-1-3-9(4-2-8)7-10-5-6-12-9;/h8,10-11H,1-7H2;1H/t8-,9+;
InChI Key
CONHKKKOADVCGS-UFIFRZAQSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547455
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)