Merck
ENAH90821F90
Enamine
{5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl}methanol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.08
MDL番号:
Iupac Name
(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl)methanol hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H10N2O.BrH/c10-5-6-1-3-9-4-2-8-7(6)9;/h2,4,6,10H,1,3,5H2;1H
InChI Key
NBXYSBNVOZCASV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)