Merck
ENAH90821F8C
Enamine
5-(aminooxy)pentan-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.62
MDL番号:
Iupac Name
5-(aminooxy)pentan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO2.ClH/c1-5(7)3-2-4-8-6;/h5,7H,2-4,6H2,1H3;1H
InChI Key
BTRIXKDRUPBXGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540443
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540443