Merck
ENAH90821F5E
Enamine
(2,2-difluoroethyl)(prop-2-yn-1-yl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.57
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,2-difluoroethyl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7F2N.ClH/c1-2-3-8-4-5(6)7;/h1,5,8H,3-4H2;1H
InChI Key
ODSUVFJFBILRAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549546
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549546
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)