Merck
ENAH65928922
Enamine
(4-methyloxolan-2-yl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.67
MDL番号:
Iupac Name
(4-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO3S/c1-5-2-6(10-3-5)4-11(7,8)9/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
FCIRATNYSMKSJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368343