Merck
ENAH65927B0A
Enamine
(5,5-dimethyloxolan-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(2)4-3-6(5-8)9-7/h6H,3-5,8H2,1-2H3
InChI Key
DSYSNXJLIPLUNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156014
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)