Merck
ENAH65927A90
Enamine
[3-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.14
MDL番号:
Iupac Name
(3-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-9-2-1-3-10(6-9)13-5-4-12-8-13;;/h1-6,8H,7,11H2;2*1H
InChI Key
SNJYTWRQFFIHCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444709
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444709
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)