Merck
ENAH65927A79
Enamine
4-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-15-6-7-16-8-9-17-10-11-18-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
InChI Key
ZWTLHSZQFYADME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447615
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447615