Merck
ENAH65927807
Enamine
1-(1,3-oxazol-2-yl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,3-oxazol-2-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c1-2-5(8)6-7-3-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
UDFITZFJESBPIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7200794
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7200794