Merck
ENAH6592779B
Enamine
methyl N-[(1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl (1-methyl-3-pyrrolidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-10-4-3-7(6-10)5-9-8(11)12-2/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,11)
InChI Key
UZHXYEKZEWNCCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445625
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445625
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)