Merck
ENAH6592771C
Enamine
piperazin-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.07
MDL番号:
Iupac Name
1-piperazinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H11N3.2ClH/c5-7-3-1-6-2-4-7;;/h6H,1-5H2;2*1H
InChI Key
DZACCVCWDXNPEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471821
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471821