Merck
ENAH659276A0
Enamine
[3-(2-chlorophenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.16
MDL番号:
Iupac Name
(3-(2-chlorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12ClNO.ClH/c14-12-6-1-2-7-13(12)16-11-5-3-4-10(8-11)9-15;/h1-8H,9,15H2;1H
InChI Key
YHBRRTUHSMUVPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460250
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460250