Merck
ENAH65927692
Enamine
2-(benzenesulfonyl)propan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.73
MDL番号:
Iupac Name
2-(phenylsulfonyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c1-8(7-10)13(11,12)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
InChI Key
YDOSFJUYOFRSNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463468
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463468