Merck
ENAH65927678
Enamine
5-cyclopropyl-1,3-oxazol-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.6
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclopropyloxazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c7-6-8-3-5(9-6)4-1-2-4;/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8);1H
InChI Key
GUBDSRJGJQDVLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471239
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471239
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)