Merck
ENAH6592760A
Enamine
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.12
MDL番号:
Iupac Name
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C6H10NO3P/c1-11(2,10)4-3-5(8)7-6(4)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI Key
RWBWBBNMFSDSOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575