Merck
ENAH6591F970
Enamine
4-amino-2-iodobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.03
MDL番号:
mp
146-148
Iupac Name
4-amino-2-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI Key
LEKGTXAVSVFRRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7472026
Melting Point
146-148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7472026