Merck
ENAH6591F92F
Enamine
N4-{3-[ethyl(phenyl)amino]propyl}pyrido[2,3-d]pyrimidine-4,7-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.41
MDL番号:
Iupac Name
N4-(3-(ethyl(phenyl)amino)propyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-4,7-diamine
Inchi Code
1S/C18H22N6/c1-2-24(14-7-4-3-5-8-14)12-6-11-20-17-15-9-10-16(19)23-18(15)22-13-21-17/h3-5,7-10,13H,2,6,11-12H2,1H3,(H3,19,20,21,22,23)
InChI Key
BGZAMOPPKJPNST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460064
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)