Merck
ENAH6591F89D
Enamine
2-[6-oxo-3-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-oxo-3-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H10F3NO3/c9-8(10,11)7(3-6(14)15)2-1-5(13)12-4-7/h1-4H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
DPRQTIUMARMXPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444995
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444995