Merck
ENAH6591F87D
Enamine
1-[2-(4-chlorophenoxy)acetyl]piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.74
MDL番号:
Iupac Name
1-[(4-chlorophenoxy)acetyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H16ClNO4/c15-11-1-3-12(4-2-11)20-9-13(17)16-7-5-10(6-8-16)14(18)19/h1-4,10H,5-9H2,(H,18,19)
InChI Key
XGLXGTOWSYVRGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459867
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459867
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)