Merck
ENAH6591F780
Enamine
3-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.12
MDL番号:
mp
202-203
Iupac Name
3-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6O5/c1-11-5-4(8)2-3-12-6(5)7(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
SPODPCIJFSPESI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465954
Melting Point
202-203
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465954