Merck
ENAH6591F77F
Enamine
2-ethyl-4,6-dimethoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
mp
99-101
Iupac Name
2-ethyl-4,6-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-4-7-5-8(14-2)6-9(15-3)10(7)11(12)13/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
KDBARSHHKWJTCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465946
Melting Point
99-101
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465946