Merck
ENAH6591F75B
Enamine
tert-butyl 4-{[(5-chloropyrazin-2-yl)methyl](methyl)amino}azepane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
354.88
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(((5-chloropyrazin-2-yl)methyl)(methyl)amino)azepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H27ClN4O2/c1-17(2,3)24-16(23)22-8-5-6-14(7-9-22)21(4)12-13-10-20-15(18)11-19-13/h10-11,14H,5-9,12H2,1-4H3
InChI Key
KPXAQDBNJDIQKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446655
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446655