Merck
ENAH6591F647
Enamine
1-chloro-4-methylisoquinolin-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.65
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-methylisoquinolin-6-amine
Inchi Code
1S/C10H9ClN2/c1-6-5-13-10(11)8-3-2-7(12)4-9(6)8/h2-5H,12H2,1H3
InChI Key
SNYOEBNDOCHYMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431580
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431580
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)