Merck
ENAH6591F4D4
Enamine
(3-bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.49
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrF2N.ClH/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10;/h1-2H,3,11H2;1H
InChI Key
CTSLLQGJWNVOPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445001
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445001
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)