Merck
ENAH6591F4C3
Enamine
methyl 3-bromo-2,5-dimethoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.1
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2,5-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO4/c1-13-6-4-7(10(12)15-3)9(14-2)8(11)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
ACAWWZKFZMGWPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4311529
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4311529
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)