Merck
ENAH6591F414
Enamine
methyl 3-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.67
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O2.ClH/c1-15-11(14)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(12)13-10;/h2-6H,1H3,(H2,12,13);1H
InChI Key
JCTRJOUUPUAGOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439743
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439743
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)