Merck
ENAH6591F411
Enamine
ethyl 2-amino-3-(3-chloro-2-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.14
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(3-chloro-2-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO2.ClH/c1-2-16-11(15)9(14)6-7-4-3-5-8(12)10(7)13;/h3-5,9H,2,6,14H2,1H3;1H
InChI Key
HYZQEAXCMCHSIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455254
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455254
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)