Merck
ENAH6591F3D3
Enamine
tert-butyl 2-bromo-1,3-oxazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.08
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromooxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10BrNO3/c1-8(2,3)13-6(11)5-4-10-7(9)12-5/h4H,1-3H3
InChI Key
HAOJRZMWQPNYLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438847
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438847