Merck
ENAH6591F3D0
Enamine
tert-butyl N-[1-(2-chloropyrimidine-5-carbonyl)piperidin-4-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.81
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-(2-chloropyrimidine-5-carbonyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H21ClN4O3/c1-15(2,3)23-14(22)19-11-4-6-20(7-5-11)12(21)10-8-17-13(16)18-9-10/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3,(H,19,22)
InChI Key
URADHVVCCRNICM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463979
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463979